Learn More
1-Methyl-1H-indol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methyl-1H-indol-5-amine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 146.19 |
| Percent Purity | 97% |