Learn More
(1-Methyl-1H-indol-7-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10585184
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10585184
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC66909CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 854778-61-3
Formula molecolare C10H11NO
Molecular Weight (g/mol) 161.20
Numero MDL MFCD09879959
InChI Key XWTPJITYDAXWKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indol-7-yl methanol, 1-methylindol-7-yl methanol, 1-methyl-1h-indol-7-yl-methanol, 1-methylindol-7-yl methan-1-ol
PubChem CID 24229741
IUPAC Name (1-methyl-1H-indol-7-yl)methanol
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(CO)=C12
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-indol-7-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 161.2
Percent Purity 97%