Learn More
1-Methyl-1H-indole-3,5,6-triol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methyl-1H-indole-3,5,6-triol |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-4,11-13H,1H3 |
| Peso formulazione | 179.0582 |