Learn More
1-methyl-1H-indole-4-carbonitrile, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10507494
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10507494 250 mg 250mg
10153643 1 g 1g
10290455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10507494 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45816CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 628711-58-0
Formula molecolare C10H8N2
Molecular Weight (g/mol) 156.19
Numero MDL MFCD08690265
InChI Key DYOVHBKIEBCIIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22391592
SMILES CN1C=CC2=C(C=CC=C12)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-methyl-1h-indole-4-carbonitrile, 1h-indole-4-carbonitrile,1-methyl, 1h-indole-4-carbonitrile, 1-methyl
IUPAC Name 1-methylindole-4-carbonitrile
Peso formulazione 156.19
Percent Purity 97%