Learn More
1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10103674 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103674 1 g Amber Glass Bottle 1g
10327594 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10412834 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10103674 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45803DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 876316-36-8
Formula molecolare C9H8ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 229.678
Numero MDL MFCD08690260
InChI Key HFWFOJFQXZBLAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1h-indole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylindol-4-yl sulfone, 1-methyl-1h-indole-4-sulfonylchloride, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl
PubChem CID 18525782
IUPAC Name 1-methylindole-4-sulfonyl chloride
SMILES CN1C=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 229.69
Percent Purity 97%