Learn More
1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10397304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10397304 1 g Amber Glass Bottle 1g
10032034 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10397304 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66904DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 69047-36-5
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
Numero MDL MFCD11109329
InChI Key JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
PubChem CID 11040979
IUPAC Name 1-methylindole-7-carbaldehyde
SMILES CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%