Learn More
1-methyl-1h-indole-7-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10596524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10596524 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10287383 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10596524 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66903CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 941716-95-6
Formula molecolare C9H8ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 229.678
Numero MDL MFCD09879958
InChI Key DVEZDWQOMVECCI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indole-7-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-indole-7-sulphonyl chloride, 1h-indole-7-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-indole-7-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylindol-7-yl sulfone, 7-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole
PubChem CID 24229740
IUPAC Name 1-methylindole-7-sulfonyl chloride
SMILES CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-indole-7-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 229.69
Percent Purity 97%