Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10344762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10344762 250 mg 250mg
10121262 1 g 1g
10081784 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10344762 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00321CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1904-31-0
Formula molecolare C4H7N3
Molecular Weight (g/mol) 97.121
InChI Key MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
PubChem CID 137254
IUPAC Name 1-methylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C=CC(=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 97.12
Percent Purity 97%