Learn More
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10651704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10651704 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10122514 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10651704 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48309CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Identificatori chimici
CAS 84547-62-6
Formula molecolare C5H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 112.132
Numero MDL MFCD08690274
InChI Key WCKJRVKJTUIAFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12845046
IUPAC Name (1-methylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CN1C=CC(=N1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol, 1-methyl, 1-methylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, akos pao-1076, pubchem23752, 1-methyl-3-pyrazolyl methanol, hydroxymethyl-1-methylpyrazole
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 95%