Learn More
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10632705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10632705 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10433024 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10632705 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62309CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 84547-61-5
Formula molecolare C5H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 112.132
Numero MDL MFCD08556301
InChI Key WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
PubChem CID 11815316
IUPAC Name (2-methylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CN1C(=CC=N1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 97%