Learn More
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine, 97%, Maybridge
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine |
| CAS | 863548-52-1 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula molecolare | C5H9N3 |
| Numero MDL | MFCD03419808 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-methylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methylpyrazole, 1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methylpyrazol-5-yl methylamine, c-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-methylamine |
| InChI Key | XNTFQMKXUFFUQO-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |