Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10543192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10543192 10 g 10g
10533192 1 g 1g
10103464 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10543192 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK03066EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1192-21-8
Formula molecolare C4H7N3
Molecular Weight (g/mol) 97.121
Numero MDL MFCD00068156
InChI Key JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1-methyl-5-aminopyrazole, 5-amino-1-methylpyrazole, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl, 2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1-methyl-pyrazole, 2-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 1-methylpyrazole-5-ylamine
PubChem CID 136927
IUPAC Name 2-methylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C(=CC=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 97.12
Percent Purity 97%