Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10235554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10235554 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10368493 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10235554 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48302CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 84547-60-4
Formula molecolare C5H5ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 144.558
Numero MDL MFCD03419367
InChI Key JCZIPPIUHKRMOM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, 1-methyl-3-pyrazolecarbonyl chloride, art-chem-bb b006627, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
PubChem CID 12845045
IUPAC Name 1-methylpyrazole-3-carbonyl chloride
SMILES CN1C=CC(=N1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 144.56
Percent Purity 97%