Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10746905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10746905 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10226753 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10746905 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48301CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 25016-20-0
Formula molecolare C5H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Numero MDL MFCD00464254
InChI Key YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 573176
ChEBI CHEBI:74738
IUPAC Name 1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 95%