Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 96%
Codice prodotto. 11449480
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449480 1 g 1g
11439480 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449480 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50317.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25016-20-0 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25016-20-0
Formula molecolare C5H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Numero MDL MFCD00464254
InChI Key YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 573176
ChEBI CHEBI:74738
IUPAC Name 1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto di fusione 146°C to 156°C
Odore Odorless
Quantità 1 g
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 96%