Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10757623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757623 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10235313 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10757623 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48303CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 89501-90-6
Formula molecolare C4H5ClN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 180.606
Numero MDL MFCD08690273
InChI Key TWLAHGNFQBQYEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-pyrazole-3-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-sulfonylchloride, 1-methyl, pubchem14132, acmc-209zg6, n-methylpyrazole sulfonyl chloride, chloro 1-methylpyrazol-3-yl sulfone, 1-methyl-3-pyrazolesulfonyl chloride, methyl-1-h-pyrazole-3-sulfonyl chloride
PubChem CID 13474466
IUPAC Name 1-methylpyrazole-3-sulfonyl chloride
SMILES CN1C=CC(=N1)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 180.61
Percent Purity 97%