Learn More
1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10727105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10727105 1 g Amber Glass Bottle 1g
10586894 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10727105 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC77402DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 79583-19-0
Formula molecolare C5H5ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 144.558
Numero MDL MFCD03421496
InChI Key QLBBQLJPRXPVOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
PubChem CID 3164931
IUPAC Name 1-methylpyrazole-4-carbonyl chloride
SMILES CN1C=C(C=N1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 144.56
Percent Purity 97%