Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 96%
Codice prodotto. 15450518
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15450518 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54146.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25016-11-9 | C5H6N2O | 110.116 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
CAS 25016-11-9
Punto di fusione 29°C to 34°C
Punto d'infiammabilità >230°C (446°F)
Formula molecolare C5H6N2O
Numero MDL MFCD00460465
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl, 4-formyl-1-methylpyrazole, 4-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-methylpyrazole-4-carboxyaldehyde, 1-methyl-1h-pyrazol-4-carbaldehyd, 1-methylpyrazole-4-aldehyde, acmc-1cs06
InChI Key MYFZXSOYJVWTBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(C=N1)C=O
IUPAC Name 1-methylpyrazole-4-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 110.116
PubChem CID 573117
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 96%