Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11956221
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
5952-92-1
C5H6N2O2
126.11
UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl, 4-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methylpyrazole-4-carboxylicacid, zlchem 1243, pubchem16306, pubchem20860, acmc-209me3
643160
CHEBI:74741
1-methylpyrazole-4-carboxylic acid
CN1C=C(C=N1)C(=O)O
5952-92-1
C5H6N2O2
126.11
UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl, 4-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methylpyrazole-4-carboxylicacid, zlchem 1243, pubchem16306, pubchem20860, acmc-209me3
643160
CHEBI:74741
1-methylpyrazole-4-carboxylic acid
CN1C=C(C=N1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 207°C to 209°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.