Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15420988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15420988 250 mg 250mg
15400988 1 g 1g
15410988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15420988 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54785.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 288148-34-5 | C4H5ClN2O2S | 180.606 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288148-34-5
Formula molecolare C4H5ClN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 180.606
Numero MDL MFCD04968667
InChI Key RDAVKKQKMLINOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylpyrazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-9ci, 4-chlorosulfonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 17024730
IUPAC Name 1-methylpyrazole-4-sulfonyl chloride
SMILES CN1C=C(C=N1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 179.98
Percent Purity 97%