Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 110.12 |
Percent Purity | 97% |