Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10327264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10327264 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10702125 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10327264 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62303CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1020721-61-2
Formula molecolare C4H5ClN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 180.606
Numero MDL MFCD09065021
InChI Key OWLKLUGPVSESBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulfonyl chloride, 2-methyl-2h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 5-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, chloro 1-methylpyrazol-5-yl sulfone, 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulphonyl chloride, 2-methylpyrazol-3-yl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 22472621
IUPAC Name 2-methylpyrazole-3-sulfonyl chloride
SMILES CN1C(=CC=N1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 180.61
Percent Purity 97%