Learn More
1-Methyl-1H-pyrazole, 97+%
Codice prodotto. 11303706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11303706 1 g 1g
11313706 5 g 5g
11323706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11303706 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14831.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 930-36-9 | C4H6N2 | 82.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 930-36-9
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.106
Numero MDL MFCD00144943
InChI Key UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
PubChem CID 70255
ChEBI CHEBI:59025
IUPAC Name 1-methylpyrazole
SMILES CN1C=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazole
Punti di ebollizione 127°C
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Odore Pungent
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Beilstein 105207
Peso formulazione 82.11
Percent Purity ≥97%