Learn More
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10453024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10453024 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10265624 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10453024 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC70901CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 116855-09-5
Formula molecolare C8H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 177.163
Numero MDL MFCD11109332
InChI Key WEZYUZRHWLFJDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid,1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methyl, acmc-1bnof, 1-methyl-3-pyrazolo 3,4-b pyridinecarboxylic acid, 1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 14140175
IUPAC Name 1-methylpyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 97%