Learn More
(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10673013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10673013 250 mg 250mg
10049131 1 g 1g
10649505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10673013 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC02713CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 69807-81-4
Formula molecolare C6H10N2
Molecular Weight (g/mol) 110.16
Numero MDL MFCD02677708
InChI Key GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776207
IUPAC Name (1-methylpyrrol-2-yl)methanamine
SMILES CN1C=CC=C1CN
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine
Peso formulazione 110.16
Percent Purity 97%