Learn More
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| CAS | 1192-58-1 |
| Formula molecolare | C6H7NO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methyl-2-formylpyrrole, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole, 2-Formyl-N-methylpyrrole, N-Methyl-2-formylpyrrole, N-Methyl-2-pyrrolaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolylcarboxaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carbaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, NSC 72386 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cn1cccc1C=O |
| IUPAC Name | 1-methylpyrrole-2-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 109.13 |
| Peso formulazione | 109.0528 |