Learn More
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30483138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483138 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32854025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 1192-58-1
Formula molecolare C6H7NO
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methyl-2-formylpyrrole, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole, 2-Formyl-N-methylpyrrole, N-Methyl-2-formylpyrrole, N-Methyl-2-pyrrolaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolylcarboxaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carbaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, NSC 72386
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
SMILES Cn1cccc1C=O
IUPAC Name 1-methylpyrrole-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Peso formulazione 109.0528