Learn More
1-Methyl-2-formylbenzimidazole, 99+%
Codice prodotto. 10460141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10460141 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10460141 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 276520010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 3012-80-4 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Nota nome 99+%
CAS 3012-80-4
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 114°C to 116°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H8N2O
Numero MDL MFCD00142655
Quantità 1 g
Sinonimo 1-methyl-1h-benzoimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-formylbenzimidazole, 1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-benzimidazolecarboxaldehyde, pubchem16250
InChI Key SIRPHJCQZYVEES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(C=O)=NC2=CC=CC=C12
IUPAC Name 1-methylbenzimidazole-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 160.18
PubChem CID 762084
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.