Learn More
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10562252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10562252 5 g Bottiglia in vetro 5g
10262672 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10562252 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369850050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13750-81-7 | Molecular Formula: C5H6N2O | Molecular Weight: 110.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13750-81-7
Formula molecolare C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.12
Numero MDL MFCD01321308
InChI Key UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6
PubChem CID 139575
IUPAC Name 1-methylimidazole-2-carbaldehyde
SMILES CN1C=CN=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35°C to 39°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 70°C to 74°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.