Learn More
1-Methyl-2-imidazolidinone, 98+%
Codice prodotto. 10554664 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10554664 2 g Bottiglia in vetro 2g
10523231 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10554664 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 304150020
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 694-32-6 | C4H8N2O | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 694-32-6
Formula molecolare C4H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00800601
InChI Key JTPZTKBRUCILQD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 567600
IUPAC Name 1-methylimidazolidin-2-one
SMILES CN1CCNC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-imidazolidinone
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2 g
Sinonimo 1-methyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidone, n-methylimidazolidinone, acmc-209yb9, 3-methylimidazolidin-2-one, 1-methylimidazolidine-2-one, 1-methyl-imidazolidin-2-one, 2-imidazolidinone,1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidinone #
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Solid