Learn More
1-Methyl 2-nitroterephthalate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10021024 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10021024 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10021024 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398000050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl 2-nitroterephthalate
CAS 35092-89-8
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 176.0°C to 178.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H7NO6
Numero MDL MFCD00024510
Quantità 5 g
Sinonimo 4-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoic acid, 1-methyl 2-nitroterephthalate, methyl hydrogen 2-nitroterephthalate, 3-nitro-4-carbomethoxybenzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 1-methyl ester, methyl 2-nitro-4-carboxybenzoate, methyl-2-nitro-4-carboxy-benzoate, 4-carbomethoxy-3-nitro-benzoic acid
InChI Key MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
IUPAC Name 4-(methoxycarbonyl)-3-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 225.16
PubChem CID 98592
Peso formulazione 225.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl 2-nitroterephthalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.