Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Codice prodotto. 10079051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10079051 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
10383692 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10304122 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10079051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 364380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    169.00€ / 1L
    Risparmia 16.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.133
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione -24.0°C
Nota nome Over Molecular Sieves
CAS min. % 99.4
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 1.0300g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4690 to 1.4710
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 1.03
Viscosità 1.67 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 21, 237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Indice di Merck 15, 6190
Punti di ebollizione 202.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.