Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, for HPLC
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10384312 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10384312 1 L Bottiglia in vetro 1L
10478172 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10784753 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10384312 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 368450010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    147.00€ / 1L
    Risparmia 14.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.133
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione -24.0°C
Absorbance 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 450nm, 0.1 max. at 320nm, 0.5 max. at 300nm, 1 max. at 285nm
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Densità 1.0300g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 91°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4690 to 1.4710
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 1.03
Viscosità 1.67 mPa.s (20°C)
Acqua 0.05% max. (K.F.)
Beilstein 21, 237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Indice di Merck 15, 6190
Punti di ebollizione 202.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 99.5%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone