Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, for peptide synthesis
Codice prodotto. 11986581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11986581 10 L Metal Drum 10L
10361334 1 L Bottiglia in vetro 1L
10113781 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11986581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    842.00€ / 10L
    Risparmia 78.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-03-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione -24.0°C
Densità 1.0300g/mL
Quantità 10 L
Punto d'infiammabilità 91°C
Imballaggio Metal Drum
Indice di rifrazione 1.4690 to 1.4710
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Gravità specifica 1.03
Viscosità 1.67 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Beilstein 21,237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Indice di Merck 15,619
Punti di ebollizione 202.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 99.50%
Grado Peptide Synthesis