Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10452221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10452221 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11976581 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10452221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    99.00€ / 500mL
    Risparmia 10.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.133
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Nota nome 99+%
Absorbance (1 cm cell vs water), 0.01 at 340nm, 0.04 at 320nm, 0.1 at 300nm, 0.55 at 270nm, 1 at 262nm
Densità 1.0300g/mL
Quantità 500 mL
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99+%
Pressione del vapore Vapor Pressure: 0.7mbar at 25°C
Acqua 0.05% max. (K.F.)
Beilstein 21, 237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Indice di Merck 15, 6190
Peso formulazione 99.13
Percent Purity ≥99.0%
Grado Spectroscopy