Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99+%
Codice prodotto. 11464963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464963 10,000 g 10000g
11444963 500 g 500g
11454963 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11464963 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12260.0C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
1-methyl-2-pyrrolidinone is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility. It is used as stripping agent, oven cleaners and paint strippers. It is involved in the extraction of lube oil process and in the purification of synthetic gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-methyl-2-pyrrolidinone is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility. It is used as stripping agent, oven cleaners and paint strippers. It is involved in the extraction of lube oil process and in the purification of synthetic gas.
Solubility
Miscible with water, lower alcohols, ketones, ethyl acetate, castor oil, chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Notes
Light sensitive and hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents. Hygroscopic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione -24°C
Densità 1.033
Quantità 10,000 g
Punto d'infiammabilità 86°C (187°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.4705
Beilstein 106420
Punti di ebollizione 204°C
Informazioni di solubilità Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Peso formulazione 99.13
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone