Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, Biograde, 99.5%
Codice prodotto. 11365138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Under Argon
Dimensione della confezione:
16L
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11365138 1 L Under Argon 1L
11345138 4 L Under Argon 4L
11355138 4 x 4 L Under Argon 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11365138 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044063.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Suitable for Biotech applications. Useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. Also, used for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. | CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Suitable for Biotech applications.1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
  • Suitable for Biotech applications
  • Useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection
  • Used for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide
  • Also useful for pharmaceutical, different industrial applications due to its broad solvency and low volatility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless
Densità 1.033 g/cm3 at 20°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 86°C (187°F)
Punto di combustione 270°C (518°F)
Odore Amine-like
Imballaggio Under Argon
Forma fisica Liquid,packaged under Argon
Indice di rifrazione 1.4705
Beilstein 106420
Punti di ebollizione 204°C
Informazioni di solubilità Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Peso formulazione 99.13
Grado Biochemical