Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, Biotech Grade, ≥99.7%, Solstice
Codice prodotto. 15645680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2L
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15645680 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15635680 1 L Bottiglia in vetro 1L
15655680 2 L Bottiglia in vetro 2L
15665680 4 x 2 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15645680 Fornitore Honeywell-Burdick and Jackson N. del fornitore 4944962.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.00€
    478.27€ / 2.5L
    Risparmia 40.73€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Biotech. grade,≥99.7%
  • Solstice developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
  • As new applications and techniques emerge, Solstice continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
  • Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.133
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pH 8.5 to 10 (at 20°C)
Punto di fusione -24°C
Densità 1.028g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.095
Punto d'infiammabilità 91°C (195.8°F)
Punto di combustione 518°F
Odore Amine like
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 0.99mmHg (40°C), 0.29mmHg (20°C)
Beilstein 106420
Punti di ebollizione 204°C
Peso formulazione 99.13g/mol
Percent Purity ≥99.7%