Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinone, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12626747 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Dimensione della confezione:
25L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12626747 25 L Metal Can 25L
10783801 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12626747 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/5125/25
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
pH 7.7 to 8.0
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless
Quantità 25 L
Imballaggio Metal Can
Pressione del vapore 0.7mbar 25
Punti di ebollizione 202°C