Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone-d9, 97% (Isotopic), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11394418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11394418 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042336.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
NMR Solvent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone-d9
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Punto d'infiammabilità 86°C (187°F)
Quantità 1 g
CAS 185964-60-7
Punto di fusione -24°C
Punti di ebollizione 81°C to 82°C (10mmHg)
Formula molecolare C5H9NO
Numero MDL MFCD00148961
Sinonimo n-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 1-∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_6_ pyrrolidin-2-one, 1-methyl-2-pyrrolidinone-d9, 1-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 1-methyl-2-pyrrolidinone-d isotopic, n-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 98 atom % d, 1-2 h? methyl 2 h? pyrrolidin-2-one
Informazioni di solubilità Soluble in water,chloroform(unlabeled),and methanol(unlabeled).
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 99.13
PubChem CID 16217555
Peso formulazione 108.21
Percent Purity 97%