Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, Honeywell Riedel-de Haen™
Codice prodotto. 17864591 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
6L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
17864591 6 x 1 L Bottiglia in vetro 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17864591 Fornitore Honeywell Fluka N. del fornitore 693376X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
GC-Headspace tested, ≥99.9%
  • For GC headspace applications
  • Meets USP, Ph. Eur. and ICH requirements
  • GC headspace application tested
  • Packed under inert gas for longer shelf life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 872-50-4
Quantità 6 x 1 L
Punto d'infiammabilità 88 °C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquid, Clear
Formula molecolare C5H9NO
Punti di ebollizione 202°C
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
Molecular Weight (g/mol) 99.13
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Percent Purity min. 99.9 %