Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, HPLC Grade, 99.5%
Descrizione
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Spécification
| Materiale o nome chimico | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Punto di fusione | °C to 24°C |
| Colore | Colorless |
| Aspetto | Colorless liquid |
| Densità | 1.033 g/cm3 at 20°C |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 86°C (187°F) |
| Punto di combustione | 270°C (518°F) |
| Odore | Amine-like |
| Forma fisica | Liquido |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone, HPLC Grade
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone