Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, HPLC Grade, 99.5%
Codice prodotto. 11349047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349047 4 x 1 L 4L
11339047 1 L 1L
11359047 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11349047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038986.M1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS Number-872-50-4, 4 x 1L, Colorless liquid, 106420, 204 deg.C, 1.033, 212-828-1, 86 deg.C (187 deg.F), 99.13, HPLC, H227-H315-H319-H335-H360D-H373, P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c, 270 deg.C (518 deg.F) | CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione °C to 24°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.033
Quantità 4 x 1 L
Punto d'infiammabilità 86°C (187°F)
Punto di combustione 270°C (518°F)
Odore Amine-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4705
Pressione del vapore 0.29 hPa at 20°C
Beilstein 106420
Punti di ebollizione 204°C
Informazioni di solubilità Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Peso formulazione 99.13
Grado HPLC