Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, Reagent Grade, Solstice
Codice prodotto. 15617970
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15617970 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15617970 Fornitore Fluka N. del fornitore M796032.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    112.52€ / 2.5L
    Risparmia 22.48€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
CAS 872-50-4
Densità 1.028g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.095
Punto d'infiammabilità 91°C (195.8°F)
Punto di combustione 518°F
Formula molecolare C5H9NO
Pressione del vapore 0.99 mmHg (40°C), 0.29 mmHg (20°C)
Numero MDL MFCD00003193
Beilstein 106420
Sinonimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
Molecular Weight (g/mol) 99.133
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Peso formulazione 99.13g/mol
Percent Purity 99%
Grado Reagent