Learn More
1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 97%
Codice prodotto. 11397435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11397435 1 g 1g
11307445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397435 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05425.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31272-04-5 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31272-04-5
Formula molecolare C7H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 140.186
Numero MDL MFCD00051849
InChI Key RULINAPACRUGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 1-methyl-3-propyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazoline-5-one, 1-methyl-3-n-propyl 2-pyrazolin-5-one, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-2-methyl-5-propyl, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one #
PubChem CID 520516
IUPAC Name 2-methyl-5-propyl-4H-pyrazol-3-one
SMILES CCCC1=NN(C(=O)C1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one
Punto di fusione 114°C to 118°C
Quantità 1 g
Beilstein 637013
Peso formulazione 140.19
Percent Purity 97%