Learn More
1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 98%
Codice prodotto. 11382769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382769 50 g 50g
11372769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27682.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119171-18-5 | C7H13IN2 | 252.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119171-18-5
Formula molecolare C7H13IN2
Molecular Weight (g/mol) 252.10
Numero MDL MFCD08276385
InChI Key IVCMUVGRRDWTDK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-methyl-3-propylimidazolium iodide, 1-propyl-3-methylimidazolium iodide, 1-methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-methyl-3-propylimidazol-1-ium iodide, acmc-1c1fw, dsstox_cid_29063, dsstox_rid_83282, dsstox_gsid_49207, ksc491c6t, 1-methyl-3-propylimidazoliumiodide
PubChem CID 12971008
IUPAC Name 1-methyl-3-propylimidazol-1-ium;iodide
SMILES [I-].CCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide
Densità 1.54
Punti di ebollizione 301°C to 304°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 50 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 252.09
Percent Purity 98%