Learn More
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 11926261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11926261 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11926261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 356610500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
CAS 64697-40-1
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C12H23ClN2
Numero MDL MFCD03095432
Quantità 50 g
Sinonimo 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j
InChI Key OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
IUPAC Name 3-methyl-1-octyl-1H-imidazol-3-ium chloride
Molecular Weight (g/mol) 230.78
PubChem CID 2734223
ChEBI CHEBI:61342
Peso formulazione 230.78
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.