Learn More
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10672443 10 g 10g
10242882 1 g 1g
10673455 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10672443 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01136EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10199-50-5
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
Numero MDL MFCD00067874
InChI Key KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 517779
IUPAC Name 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%