Learn More
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine, TRC
Codice prodotto. 30466077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466077 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2191651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 10199-50-5
Formula molecolare C10H11N3
Quantità 1 g
Sinonimo (2-Methyl-5-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Methyl-3-phenyl-5-aminopyrazole, 2-Methyl-5-phenylpyrazol-3-amine, 3-Amino-2-methyl-5-phenyl-2H-pyrazole, 3-Phenyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-phenylpyrazole
InChI Formula InChI=1S/C10H11N3/c1-13-10(11)7-9(12-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,11H2,1H3
SMILES Cn1nc(cc1N)c2ccccc2
IUPAC Name 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-amine
Molecular Weight (g/mol) 173.21
Peso formulazione 173.0953