Learn More
(1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11380637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11380637 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10133274 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11380637 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46609CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 864068-97-3
Formula molecolare C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD08271942
InChI Key GRHZYDGKXPVLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-phenyl, 5-hydroxymethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 7537632
IUPAC Name (2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%